Få mere at vide
Methoxyphenamin hydrochlorid, Mikromol™
Artikelnummer. 17982166
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
17982166 500 mg
1 options
Artikelnummer. 17982166 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0655.00
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Methoxyphenamin hydrochlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methoxymethamphetamine Hydrochloride
CAS 10-3-5588
Analyt- eller komponentnavne 2-Methoxymethamphetamine Hydrochloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C11 H17 N O . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 2-Methoxymethamphetamine hydrochloride, Methoxyphenamine hydrochloride, Methoxyphenaminium chloride, NSC 65644, Orthoxine hydrochloride, Ortodrinex hydrochloride, Proasma, dl-Orthoxine hydrochloride, o-Methoxymethamphetamine hydrochloride, Benzeneethanamine, 2-methoxy-N,alpha-dimethyl-, hydrochloride (1:1), Benzeneethanamine, 2-methoxy-N,alpha-dimethyl-, hydrochloride (9CI), Phenethylamine, o-methoxy-N,alpha-dimethyl-, hydrochloride (7CI,8CI), (+/-)-Methoxyphenamine hydrochloride, dl-o-Methoxy-N,alpha-dimethylphenethylamine hydrochloride, o-Methoxy-N,alpha-dimethylphenethylamine hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C11H17NO.ClH/c1-9(12-2)8-10-6-4-5-7-11(10)13-3;/h4-7,9,12H,8H2,1-3H3;1H
SMIL Cl.CNC(C)Cc1ccccc1OC
IUPAC navn 1-(2-methoxyphenyl)-N-methylpropan-2-amin; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 215.72
Mængde 500 mg
Formel vægt 215,1077 g/mol