Få mere at vide
(Methoxymethyl)diphenylfosfinoxid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (Methoxymethyl)diphenylphosphine Oxide |
| CAS | 4455-77-0 |
| Molekylær formel | C14 H15 O2 P |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C14H15O2P/c1-16-12-17(15,13-8-4-2-5-9-13)14-10-6-3-7-11-14/h2-11H,12H2,1H3 |
| SMIL | COCP(=O)(c1ccccc1)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | [methoxymethyl(phenyl)fosforyl]benzen |
| Molekylvægt (g/mol) | 246.242 |
| Formel vægt | 246.081 |