Få mere at vide
(Methoxymethyl)diphenylfosfinoxid, TRC
Artikelnummer. 30481430
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30481430 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30481430 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM219615250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (Methoxymethyl)diphenylphosphine Oxide
CAS 4455-77-0
Molekylær formel C14 H15 O2 P
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C14H15O2P/c1-16-12-17(15,13-8-4-2-5-9-13)14-10-6-3-7-11-14/h2-11H,12H2,1H3
SMIL COCP(=O)(c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC navn [methoxymethyl(phenyl)fosforyl]benzen
Molekylvægt (g/mol) 246.242
Formel vægt 246.081