Få mere at vide
[(Methoxymethoxy)methyl] tributylstannan, TRC
Artikelnummer. 30479732
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30479732 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30479732 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM26300050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale [(Methoxymethoxy)methyl]tributylstannane
CAS 100045-83-8
Molekylær formel C15H34O2Sn
Mængde 50 mg
Synonym (Methoxymethoxymethyl)tributyltin, Tributyl[(methoxymethoxy)methyl]stannane
InChI formel InChI=1S/3C4H9.C3H7O2.Sn/c3*1-3-4-2;1-4-3-5-2;/h3*1,3-4H2,2H3;1,3H2,2H3;
SMIL CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)COCOC
IUPAC navn tributyl(methoxymethoxymethyl)stannane
Molekylvægt (g/mol) 365.14
Formel vægt 366.1581