Få mere at vide
[(Methoxymethoxy)methyl] tributylstannan, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | [(Methoxymethoxy)methyl]tributylstannane |
| CAS | 100045-83-8 |
| Molekylær formel | C15H34O2Sn |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | (Methoxymethoxymethyl)tributyltin, Tributyl[(methoxymethoxy)methyl]stannane |
| InChI formel | InChI=1S/3C4H9.C3H7O2.Sn/c3*1-3-4-2;1-4-3-5-2;/h3*1,3-4H2,2H3;1,3H2,2H3; |
| SMIL | CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)COCOC |
| IUPAC navn | tributyl(methoxymethoxymethyl)stannane |
| Molekylvægt (g/mol) | 365.14 |
| Formel vægt | 366.1581 |