Få mere at vide
Methoxylamin hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30470805
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30470805 1 g
1 options
Artikelnummer. 30470805 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM2627201G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methoxylamine Hydrochloride
CAS 593-56-6
Molekylær formel C H5 N O . Cl H
Mængde 1 g
Synonym Hydroxylamine, O-methyl-, hydrochloride (1:1) (ACI), Hydroxylamine, O-methyl-, hydrochloride (8CI, 9CI), (Aminooxy)methane hydrochloride, Hydroxylamine methyl ether hydrochloride, Methoxyamine hydrochloride, Methoxyammonium chloride, Methoxylamine hydrochloride, N-Methoxylamine hydrochloride, O-Methoxyamine hydrochloride, O-Methylhydroxyamine hydrochloride, O-Methylhydroxylamine hydrochloride
InChI formel InChI=1S/CH5NO.ClH/c1-3-2;/h2H2,1H3;1H
SMIL Cl.CON
IUPAC navn O-methylhydroxylamin; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 83.52
Formel vægt 83.0138