Få mere at vide
Methoxylamin hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30481265
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30481265 25 g
30478780 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30481265 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM26272025G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methoxylamine Hydrochloride
CAS 593-56-6
Molekylær formel C H5 N O . Cl H
Mængde 25 g
Synonym Hydroxylamine, O-methyl-, hydrochloride (1:1) (ACI), Hydroxylamine, O-methyl-, hydrochloride (8CI, 9CI), (Aminooxy)methane hydrochloride, Hydroxylamine methyl ether hydrochloride, Methoxyamine hydrochloride, Methoxyammonium chloride, Methoxylamine hydrochloride, N-Methoxylamine hydrochloride, O-Methoxyamine hydrochloride, O-Methylhydroxyamine hydrochloride, O-Methylhydroxylamine hydrochloride
InChI formel InChI=1S/CH5NO.ClH/c1-3-2;/h2H2,1H3;1H
SMIL Cl.CON
IUPAC navn O-methylhydroxylamin; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 83.52
Formel vægt 83.0138