Få mere at vide
Methoxylaminhydrochlorid, 98+%
Description
Methoxylaminhydrochlorid anvendes som reagens ved fremstilling af O-methyloximer ud fra aldehyder. Det er oralt biotilgængelig småmolekylehæmmer med potentiel adjuvansaktivitet. Det bruges også som intern standard for prostaglandin-assays ved gaskromatografi-massespektrometri.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Methoxylaminhydrochlorid anvendes som reagens ved fremstilling af O-methyloximer ud fra aldehyder. Det er oralt biotilgængelig småmolekylehæmmer med potentiel adjuvansaktivitet. Det bruges også som intern standard for prostaglandin-assays ved gaskromatografi-massespektrometri.
Opløselighed Opløseligt i
vand, dimethylsulfoxid og methanol.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med oxidationsmidler og syreanhydrider.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Methoxylamine hydrochloride |
| Smeltepunkt | ∼148 °C (dekomponering) |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN3261 |
| Beilstein | 3589723 |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Merck Index | 14,5989 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand, dimethylsulfoxid og methanol. |
| Formel vægt | 83.52 |
| Procent renhed | ≥98% |