Få mere at vide
Methoxylaminhydrochlorid, 98+%
Artikelnummer. 11459466
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11459466 5 g 5g
11469466 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11459466 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19188.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    753.74 DKK
    677.65 DKK / 5g
    Spare 76.09 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 593-56-6 | CH6ClNO | 83,515 g/mol
Methoxylaminhydrochlorid anvendes som reagens ved fremstilling af O-methyloximer ud fra aldehyder. Det er oralt biotilgængelig småmolekylehæmmer med potentiel adjuvansaktivitet. Det bruges også som intern standard for prostaglandin-assays ved gaskromatografi-massespektrometri.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Methoxylaminhydrochlorid anvendes som reagens ved fremstilling af O-methyloximer ud fra aldehyder. Det er oralt biotilgængelig småmolekylehæmmer med potentiel adjuvansaktivitet. Det bruges også som intern standard for prostaglandin-assays ved gaskromatografi-massespektrometri.
Opløselighed Opløseligt i
vand, dimethylsulfoxid og methanol.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med oxidationsmidler og syreanhydrider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 593-56-6
Molekylær formel CH6ClNO
Molekylvægt (g/mol) 83.515
MDL nummer MFCD00012951
InChI nøgle XNXVOSBNFZWHBV-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-methylhydroxylamine hydrochloride, methoxyamine hydrochloride, methoxylamine hydrochloride, methoxyammonium chloride, o-methylhydroxylamine hcl, aminooxy methane hydrochloride, methoxyamine hcl, unii-203546olmf, hydroxylamine, o-methyl-, hydrochloride, o-methylhydroxyamine hydrochloride
PubChem CID 521874
IUPAC navn O-methylhydroxylamin;hydrochlorid
SMIL CON.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methoxylamine hydrochloride
Smeltepunkt ∼148 °C (dekomponering)
Mængde 5 g
FN nummer UN3261
Beilstein 3589723
Følsomhed Hygroskopisk
Merck Index 14,5989
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand, dimethylsulfoxid og methanol.
Formel vægt 83.52
Procent renhed ≥98%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methoxylamine hydrochloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Methoxylamine hydrochloride