Få mere at vide
Methoxyl-d3-amine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methoxyl-d3-amine Hydrochloride |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/CH5NO.ClH/c1-3-2;/h2H2,1H3;1H/i1D3; |
| Formel vægt | 86.0326 |