missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Methoxyl-d3-amine HCl, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methoxyl-d3-amine Hydrochloride |
| CAS | 110220-55-8 |
| Molekylær formel | C 2H3 H2 N O . Cl H |
| Mængde | 0.5 g |
| InChI formel | InChI=1 S/CH5NO.ClH/c1-3-2;/h2H2,1H3;1 H/i1D3; |
| SMIL | Cl.[2 H]C([2 H])([2 H])ON |
| IUPAC navn | O-(trideuteriomethyl)hydroxylamine;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 86.54 |
| Formel vægt | 86.0326 g/mol |
| Procent renhed | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?