missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

α-(Methoxyimino)-2-furanacetyl Chloride, TRC

Artikelnummer. 30476271
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30476271 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30476271 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM268570250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale alpha-Z-(Methoxyimino)-2-furanacetyl Chloride
CAS 59176-08-8
Molekylær formel C7H6ClNO3
Mængde 250 mg
Synonym (αZ)-α-(Methoxyimino)-2-furanacetyl chloride, (2Z)-2-(furan-2-yl)-2-methoxyiminoacetyl chloride
InChI formel InChI=1S/C7H6ClNO3/c1-11-9-6(7(8)10)5-3-2-4-12-5/h2-4H,1H3/b9-6-
SMIL ClC(/C(C1=CC=CO1)=N\OC)=O
IUPAC navn (Z)-2-(furan-2-yl)-2-(methoxyimino)acetyl chloride
Molekylvægt (g/mol) 187.58
Formel vægt 187
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.