Få mere at vide
α-(Methoxyimino)-2-furanacetyl Chloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | alpha-Z-(Methoxyimino)-2-furanacetyl Chloride |
| CAS | 59176-08-8 |
| Molekylær formel | C7H6ClNO3 |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | (αZ)-α-(Methoxyimino)-2-furanacetyl chloride, (2Z)-2-(furan-2-yl)-2-methoxyiminoacetyl chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6ClNO3/c1-11-9-6(7(8)10)5-3-2-4-12-5/h2-4H,1H3/b9-6- |
| SMIL | ClC(/C(C1=CC=CO1)=N\OC)=O |
| IUPAC navn | (Z)-2-(furan-2-yl)-2-(methoxyimino)acetyl chloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 187.58 |
| Formel vægt | 187 |