Få mere at vide
Methoxygonadiene (>90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methoxygonadiene |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C20H28O2/c1-3-20-11-10-16-15-7-5-14(22-2)12-13(15)4-6-17(16)18(20)8-9-19(20)21/h5,16-18H,3-4,6-12H2,1-2H3/t16-,17-,18+,20+/m1/s1 |
| Formel vægt | 300.2089 |