Få mere at vide
Methoxyfluran, TRC
Artikelnummer. 30472140
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30472140 10 g
1 options
Artikelnummer. 30472140 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM26267510G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methoxyflurane
CAS 76-38-0
Renhedsgrad noter GC
Molekylær formel C3 H4 Cl2 F2 O
Mængde 10 g
Synonym Dichloro-2,2-difluoro-2-methoxyethane, 2,2-Dichloro-1,1-difluoro-1-methoxyethane, 2,2-Dichloro-1,1-difluoroethyl Methyl Ether, Analgizer, Anecotan, DA 759, Inhalan, Methoflurane, Methoxane, Methoxyfluran, Methoxyflurane, Methyl 1,1-difluoro-2,2-dichloroethyl ether, Metofane, Metoxfluran, Metoxifluran, NSC 110432, Penthrane, Pentran, Pentrane
InChI formel InChI=1S/C3H4Cl2F2O/c1-8-3(6,7)2(4)5/h2H,1H3
SMIL COC(F)(F)C(Cl)Cl
IUPAC navn 2,2-dicloro-1,1-difluoro-1-methoxyethan
Molekylvægt (g/mol) 164.97
Formel vægt 163.9607
Procent renhed >95