Få mere at vide
Methoxyfenozide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methoxyfenozide |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C22H28N2O3/c1-14-11-15(2)13-17(12-14)21(26)24(22(4,5)6)23-20(25)18-9-8-10-19(27-7)16(18)3/h8-13H,1-7H3,(H,23,25) |
| Formel vægt | 368.21 |
| Procent renhed | >95% |