missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Methoxyfenozide-d9, TRC

Artikelnummer. 30469811
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30469811 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30469811 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM2627685MG

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Methoxyfenozide-d9
CAS 2469014-53-5
Molekylær formel C22 D9 H19 N2 O3
Mængde 5 mg
Synonym Methoxyfenozide D9 (Dimethylbenzoyl D9), Methoxyfenozide-d9, 3-Methoxy-2-methylbenzoic acid 2-[3,5-di(methyl-d3)benzoyl-2,4,6-d3]-2-(1,1-dimethylethyl)hydrazide, 3,5-Di(methyl-d3)benzoic-2,4,6-d3 acid N-tert-butyl-N-(3-methoxy-2-methylbenzoyl)hydrazide
InChI formel InChI=1S/C22H28N2O3/c1-14-11-15(2)13-17(12-14)21(26)24(22(4,5)6)23-20(25)18-9-8-10-19(27-7)16(18)3/h8-13H,1-7H3,(H,23,25)/i1D3,2D3,11D,12D,13D
SMIL [2H]c1c(C(=O)N(NC(=O)c2cccc(OC)c2C)C(C)(C)C)c([2H])c(c([2H])c1C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
IUPAC navn N-tert-butyl-2,4,6-trideuterio-N'-(3-methoxy-2-methylbenzoyl)-3,5-bis(trideuteriomethyl)benzohydrazide
Molekylvægt (g/mol) 377.5248
Formel vægt 377.2665
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.