Få mere at vide
Methoxydimethyl(p-tolyl)silane, 94%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7030328
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11347539
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H27943.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51501-87-2
Molekylær formel C10H16OSi
Molekylvægt (g/mol) 180.32
MDL nummer MFCD09266166
InChI nøgle GIQXGMLMIZAKLB-UHFFFAOYSA-N
Synonym methoxydimethyl p-tolyl silane, methoxy-dimethyl-4-methylphenyl silane, silane, methoxydimethyl 4-methylphenyl, dimethylmethoxy 4-methylphenyl silane, methoxydimethyl 4-methylphenyl silane, silane,methoxydimethyl 4-methylphenyl, amtsi072, dimethyl 4-methylphenyl methoxysilane, benzene,1-methoxydimethylsilyl-4-methyl
PubChem CID 142850
IUPAC navn methoxy-dimethyl-(4-methylphenyl)silane
SMIL CO[Si](C)(C)C1=CC=C(C)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methoxydimethyl(p-tolyl)silane
Mængde 1 g
Formel vægt 180.32
Procent renhed 94%
Følsomhed Moisture sensitive