Få mere at vide
Methoxychlor-d6 (dimethoxy-d6), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methoxychlor dimethoxy-d6 |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H15Cl3O2/c1-20-13-7-3-11(4-8-13)15(16(17,18)19)12-5-9-14(21-2)10-6-12/h3-10,15H,1-2H3/i1D3,2D3 |
| Formel vægt | 350.0514 |