Få mere at vide
Methoxychlor-d6 (dimethoxy-d6), CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methoxychlor dimethoxy-d6 |
| CAS | 106031-79-2 |
| Molekylær formel | C16 D6 H9 Cl3 O2 |
| Mængde | 0.05 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C16H15Cl3O2/c1-20-13-7-3-11(4-8-13)15(16(17,18)19)12-5-9-14(21-2)10-6-12/h3-10,15 H,1-2H3/i1D3,2D3 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])Oc1ccc(cc1)C(c2ccc(OC([2 H])([2 H])[2 H])cc2)C(Cl)(Cl)Cl |
| IUPAC navn | 1-[2,2,2-trichloro-1-[4-(trideuteriomethoxy)phenyl]ethyl]-4-(trideuteriomethoxy)benzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 351.68 |
| Formel vægt | 350.0514 g/mol |
| Procent renhed | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |