Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methoxycarbonylsulfenyl chloride |
| Farve | Yellow |
| Tæthed | 1.3900g/mL |
| Kogepunkt | 133°C to 134°C |
| Flammepunkt | 54°C |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Glass bottle |
| Lineær formel | CH3O2CSCl |
| Brydningsindeks | 1.4810 to 1.483 |
| Vis mere |