Få mere at vide
Methoxycarbonylsulfenyl chloride, 95%
Artikelnummer. 11386896
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11386896 5 g 5g
11376896 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11386896 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L04350.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 26555-40-8 | C2H3ClO2S | 126.554 g/mol
Methoxycarbonylsulfenylchlorid anvendes til at fremstille 3-[(methoxycarbonyl)dithio]-L-alanin ved at reagere med L-cystein. Yderligere bruges det til syntese af 3-2 pyridinyldithiopropansyrehydrazid (PDPH). Det tjener som en vigtig heterobifunktionel tværbinder, som er en tværbinder, der bruges til at fremstille makromolekyle-lægemiddelkonjugater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Methoxycarbonylsulfenylchlorid bruges til at fremstille 3-[(methoxycarbonyl)dithio]-L-alanin ved at reagere med L-cystein. Yderligere bruges det til syntese af 3-2 pyridinyldithiopropansyrehydrazid (PDPH). Det tjener som en vigtig heterobifunktionel tværbinder, som er en tværbinder, der bruges til at fremstille makromolekyle-lægemiddelkonjugater.
Opløselighed Blandbar med
dichlormethan.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 26555-40-8
Molekylær formel C2H3ClO2S
Molekylvægt (g/mol) 126.554
MDL nummer MFCD00013648
InChI nøgle TXJXPZVVSLAQOQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methoxycarbonylsulfenyl chloride, methoxycarbonyl sulfenyl chloride, s-chloro o-methyl thiocarbonate, thiocarbonic acid, anhydrosulphide with methyl thiohypochlorite, carbonothioic acid, anhydrosulfide with thiohypochlorous acid, methyl ester, acmc-209gs8, methoxycarbonylsulfenylchloride, chlorothio methoxy oxomethane, methoxy carbonylsulfenyl chloride, methoxy-carbonylsulfenyl chloride
PubChem CID 123417
IUPAC navn methylchlorsulfanylformiat
SMIL COC(=O)SCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methoxycarbonylsulfenyl chloride
Tæthed 1.398
Kogepunkt 73°C to 74°C (100 mmHg)
Flammepunkt 54°C (129°F)
Brydningsindeks 1.482
Mængde 5 g
FN nummer UN2920
Beilstein 1849908
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Miscible with dichlormethane.
Formel vægt 126.56
Procent renhed 95%