Få mere at vide
(Methoxycarbonylsulflammoyl) triethylammoniumhydroxid, 97%, indre salt
Artikelnummer. 10571331 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10571331 1 g Glasflaske 1g
10615723 5 g Glasflaske 5g
11925741 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10571331 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 294510010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-08-2026
CAS: 29684-56-8 | C8H18N2O4S | 238,30 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 29684-56-8
Molekylær formel C8H18N2O4S
Molekylvægt (g/mol) 238.30
MDL nummer MFCD00077815
InChI nøgle YSHOWEKUVWPFNR-UHFFFAOYSA-N
Synonym methoxycarbonylsulfamoyl triethylammonium hydroxide, burgess reagent, carbomethoxysulfamoyltriethylammonium hydroxide, methoxycarbonylsulfamoyltriethylammonium hydroxide, methoxycarbonylsulphamoyltriethylammonium hydroxide, methoxy-carbonylsulfamoyltriethylammonium hydroxide, methoxycarbonylsulfa-moyl-triethylammonium hydroxide, methoxycarbonylsulphamoyl-triethylammonium hydroxide
PubChem CID 11032497
SMIL CC[N+](CC)(CC)S(=O)(=O)[N-]C(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (Methoxycarbonylsulfamoyl)triethylammonium hydroxide
Smeltepunkt 76.0°C to 79.0°C
Farve Gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3O2CNSO2N(C2H5)3
Mængde 1 g
Fieser 14,208
Merck Index 15,1505
IUPAC navn triethyl(methoxycarbonylsulfamoyl)azaniumhydroxid
Formel vægt 238.31
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (Methoxycarbonylsulfamoyl)triethylammonium hydroxide, inner salt
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.