Beskrivelse
- Bruges også til at lave O-methyloximer fra aldehyder eller ketoner.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methoxyamine Hydrochloride |
| Smeltepunkt | 300 °F til 304 °F (nedbrydes) |
| Mængde | 25 g |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt |
| Formel vægt | 83.52 |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver |
Medmindre andet er angivet, er MP Biomedicals produkter kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte brug på mennesker. For mere information, kontakt venligst vores kundeserviceafdeling.