Få mere at vide
Methoxyamine Hydrochloride, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11467692 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11467692 1 g
11477692 5 g
11487692 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11467692 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215540501
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-07-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Methoxyamine Hydrochloride is used as a reagent for the preparation of O-methyl oximes.
  • Also used to make O-methyl oximes from aldehydes, or ketones.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 593-56-6
Molekylær formel CH6ClNO
Molekylvægt (g/mol) 83.515
InChI nøgle XNXVOSBNFZWHBV-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-methylhydroxylamine hydrochloride, methoxyamine hydrochloride, methoxylamine hydrochloride, methoxyammonium chloride, o-methylhydroxylamine hcl, aminooxy methane hydrochloride, methoxyamine hcl, unii-203546olmf, hydroxylamine, o-methyl-, hydrochloride, o-methylhydroxyamine hydrochloride
PubChem CID 521874
IUPAC navn O-methylhydroxylamin;hydrochlorid
SMIL CON.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methoxyamine Hydrochloride
Smeltepunkt 300°F to 304°F (decomposes)
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Soluble
Formel vægt 83.52
Fysisk form Krystallinsk pulver
Medmindre andet er angivet, er MP Biomedicals produkter kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte brug på mennesker. For mere information, kontakt venligst vores kundeserviceafdeling.