Få mere at vide
Methoxyacetyl Chloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methoxyacetyl Chloride |
| CAS | 38870-89-2 |
| Molekylær formel | C3H5ClO2 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 2-Methoxyacetyl Chloride, Methoxyacetic Acid Chloride, NSC 82321, α-Methoxyacetyl Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C3H5ClO2/c1-6-2-3(4)5/h2H2,1H3 |
| SMIL | COCC(=O)Cl |
| Molekylvægt (g/mol) | 108.52 |
| Formel vægt | 107.9978 |