Få mere at vide
Methoxyacetylchlorid, 97%, stab. med ca 0,3% magnesiumoxid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11372056
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11372056 5 g 5g
11382056 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11372056 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L03210.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 38870-89-2 | C3H5ClO2 | 108.521 g/mol
Methoxyacetylchlorid bruges som mellemprodukt til aktive farmaceutiske ingredienser og farvestoffer. Desuden fungerer det som en forløber for syntesen af agrokemikalier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Methoxyacetylchlorid bruges som mellemprodukt til aktive farmaceutiske ingredienser og farvestoffer. Desuden fungerer det som en forløber for syntesen af agrokemikalier.
Opløselighed Blandbar med
acetone, ether, carbontetrachlorid og chloroform.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med vand, alkoholer, oxidationsmidler og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 38870-89-2
Molekylær formel C3H5ClO2
Molekylvægt (g/mol) 108.521
MDL nummer MFCD00000728
InChI nøgle JJKWHOSQTYYFAE-UHFFFAOYSA-N
Synonym methoxyacetyl chloride, methoxyacetylchloride, acetyl chloride, methoxy, methoxy-acetyl chloride, methoxyacetic acid chloride, unii-t66s02b1s3, methoxy acetylchloride, 2-methoxyacetylchloride, methoxy acetyl chloride, ch3och2cocl
PubChem CID 96623
IUPAC navn 2-methoxyacetylchlorid
SMIL COCC(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methoxyacetyl chloride
Navn note stabilized with ≈0.3% magnesium oxide
Smeltepunkt <-40°C
Tæthed 1.185
Kogepunkt 112°C to 113°C
Flammepunkt 28°C (82°F)
Brydningsindeks 1.424
Mængde 5 g
FN nummer UN2920
Beilstein 1740244
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Miscible with acetone,ether,carbon tetrachloride and chloroform.
Formel vægt 108.52
Procent renhed 97%