Få mere at vide
Methoxyacetonitrile, 97%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30804063
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30804063 1 g 1g
30788522 10 g 10g
30794334 25 g 25g
30795179 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30804063 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD1377361g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methoxyacetonitrile
CAS 1738-36-9
Molekylær formel C3H5NO
MDL nummer MFCD00001892
Mængde 1 g
SMIL N#CCOC
Molekylvægt (g/mol) 71.08
Procent renhed 97%