Få mere at vide
Methoxyacetic Acid, TRC
Artikelnummer. 30470143
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30470143 1 g
30474718 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30470143 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM2255751G
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 625-45-6
Molekylær formel C3 H6 O3
Molekylvægt (g/mol) 90.08
Synonym Acetic acid, 2-methoxy-, Acetic acid, methoxy- (6CI,7CI,8CI,9CI), 2-Methoxyacetic acid, Methoxyacetic acid, Methoxyethanoic acid, NSC 7300
IUPAC navn 2-methoxyacetic acid
SMIL COCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methoxyacetic Acid
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C3H6O3/c1-6-2-3(4)5/h2H2,1H3,(H,4,5)
Formel vægt 90.0317