Få mere at vide
Methoxyacetaldehyde Dimethyl Acetal, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methoxyacetaldehyde Dimethyl Acetal |
| CAS | 24332-20-5 |
| Molekylær formel | C5H12O3 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 1,1,2-Trimethoxyethane, 1,1,2-Tris(methoxy)ethane, 2-Methoxyacetaldehyde Dimethyl Acetal, Methoxyacetaldehyde Dimethyl Acetal |
| InChI formel | InChI=1S/C5H12O3/c1-6-4-5(7-2)8-3/h5H,4H2,1-3H3 |
| SMIL | COCC(OC)OC |
| IUPAC navn | 1,1,2-trimethoxyethane |
| Molekylvægt (g/mol) | 120.15 |
| Formel vægt | 120.0786 |