missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Methoxy-PEPy, MedChemExpress

Artikelnummer. 16491437
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16491437 50 mg
16455228 10 mg
16447947 5 mg
16425906 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16491437 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY12510

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Methoxy-PEPy is a potent and highly selective mGlu5 receptor antagonist with IC50 of 1 nM.

Methoxy-PEPy is a potent and highly selective mGlu5 receptor antagonist with IC50 of 1 nM.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Methoxy-PEPy
Fysisk form Solid
CAS 524924-76-3
Farve Jasper
Mængde 50 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C13H10N2O
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (475.67 mM; Need ultrasonic)
SMIL COC1=CC(C#CC2=NC=CC=C2)=CN=C1
Molekylvægt (g/mol) 210.23
Formel vægt 210.23
Procent renhed 98.13%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.