missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Methoxy Montelukast, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methoxy Montelukast |
| CAS | 1351973-25-5 |
| Molekylær formel | C36H38ClNO3S |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | (R,E)-2-(1-(((1-(3-(2-(7-Chloroquinolin-2-yl)vinyl)phenyl)-3-(2-(2-methoxy-d3-propan-2-yl)phenyl)propyl)thio)methyl)cyclopropyl)acetic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C36H38ClNO3S/c1-35(2,41-3)31-10-5-4-8-26(31)14-18-33(42-24-36(19-20-36)23-34(39)40)28-9-6-7-25(21-28)11-16-30-17-13-27-12-15-29(37)22-32(27)38-30/h4-13,15-17,21-22,33H,14,18-20,23-24H2,1-3H3,(H,39,40)/b16-11+/t33-/m1/s1 |
| SMIL | ClC1=CC=C(C=CC(/C=C/C2=CC([C@H](SCC3(CC(O)=O)CC3)CCC4=C(C(C)(OC)C)C=CC=C4)=CC=C2)=N5)C5=C1 |
| IUPAC navn | 2-[1-[[(1R)-1-[3-[(E)-2-(7-chloroquinolin-2-yl)ethenyl]phenyl]-3-[2-(2-methoxypropan-2-yl)phenyl]propyl]sulfanylmethyl]cyclopropyl]acetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 600.21 |
| Formel vægt | 599.2261 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?