Få mere at vide
Methoxy(monomethyl Carbonato-O')-magnesium (~0.4M in Methanol), TRC
Artikelnummer. 30482078
Skift visning
Mængde:
100 mL
Artikelnummer. Mængde
30482078 100 mL
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30482078 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM262945100ML
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methoxy(monomethyl Carbonato-O')-magnesium
CAS 4861-79-4
Molekylær formel C3H6MgO4
Mængde 100 mL
Synonym Magnesium Methyl Carbonate, (Hydrogen carbonato)methoxy-magnesium methyl ester, Carbonic acid monomethyl ester magnesium complex, Methoxymagnesium methyl carbonate, Methyl methoxymagnesium carbonate, MMC, Stile’s reagent
InChI formel InChI=1S/C2H4O3.CH3O.Mg/c1-5-2(3)4;1-2;/h1H3,(H,3,4);1H3;/q;-1;+2/p-1
SMIL [O-]C(OC)=O.[O-]C.[Mg+2]
IUPAC navn magnesium methanolate methyl carbonate
Molekylvægt (g/mol) 130.38
Formel vægt 130.01
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 0.4 M