Få mere at vide
Methoxy Eltrombopag, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methoxy Eltrombopag |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H24N4O4/c1-15-11-12-20(13-16(15)2)30-25(31)23(17(3)29-30)28-27-22-10-6-9-21(24(22)34-4)18-7-5-8-19(14-18)26(32)33/h5-14,27H,1-4H3,(H,32,33)/b28-23- |
| Formel vægt | 456.1798 |