Få mere at vide
Methoxy(cyclooctadien)iridium(I)-dimer, Ir nominelt 58%
Artikelnummer. 15496645
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15496645 1 g 1g
15406655 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15496645 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044967.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Lys, luftfugtighedsfølsom &| CAS: 12148-71-9 | C18H30Ir2O2 | 662,87 g/mol
Methoxy(cyclooctadien)iridium(I)-dimer anvendes som katalysator ved fremstilling af heteroaryl-fusionerede indolringsystemer og borylering og Suzuki-miyaura-kobling. Yderligere bruges det i tetraboryleringsreaktioner, ortho-silylering af arylketon, benzaldehyd og benzylalkoholderivater gennem CH-aktivering. Den mest nyttige anvendelse er asymmetrisk hydroborering i høj grad regio og enantio selektion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12148-71-9
Molekylær formel C18H30Ir2O2
Molekylvægt (g/mol) 662.87
MDL nummer MFCD08459360
InChI nøgle SGBSCFWMCJNCRM-MIXQCLKLSA-N
Synonym bis 1,5-cyclooctadiene di-mu-methoxydiiridium i, 1,5-cyclooctadiene methoxy iridium i dimer
PubChem CID 124202702
IUPAC navn (1Z,5Z)-cycloocta-1,5-dien;iridium;methanol
SMIL CO[Ir+].CO[Ir+].C1C\C=C/CC\C=C/1.C1C\C=C/CC\C=C/1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methoxy(cyclooctadiene)iridium(I) dimer
Farve Gul
Analyseprocentområde Eller nominelt 58%
Mængde 1 g
Følsomhed Luft-, lys- og fugtfølsomhed
Formel vægt 662.88
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Ir nominally 58%
Fysisk form Pulver