Få mere at vide
Methoxsalen, LoGiCal
Artikelnummer. 30457833
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30457833 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30457833 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0555.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Xanthotoxin
CAS 298-81-7
Analyt- eller komponentnavne Xanthotoxin
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C12 H8 O4
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Methoxsalen, 9-Methoxy-7H-furo[3,2-g][1]benzopyran-7-one, 8-MOP, 8-MP, 8-Methoxy-6,7-furanocoumarin, 8-Methoxy[furano-3',2':6,7-coumarin], 8-Methoxypsoralen, 8-Methoxypsoralene, Ammodin, Ammoidin, Deltapsoralen, Geroxalen, Meladinin, Meladinine, Meladoxen, Meloxine, Methoxa-Dome, Methoxsalene, NSC 45923, New-Meladinin, Oxsoralen, Oxsoralen Lotion, Oxsoralen-Ultra, Oxypsoralen, Puvalen, Puvamet, Uvadex, Xanthotoxin, Xanthotoxine, 5-Benzofuranacrylic acid, 6-hydroxy-7-methoxy-, delta-lactone (7CI), 5-Demethoxyisoimpinellin, Vitpso
InChI formel InChI=1S/C12H8O4/c1-14-12-10-8(4-5-15-10)6-7-2-3-9(13)16-11(7)12/h2-6H,1H3
Løsningstype Fedt
SMIL COc1c2OC(=O)C=Cc2cc3ccoc13
IUPAC navn 9-methoxyfuro[3,2-g]chromen-7-one
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 216.19
Mængde 10 mg
Formel vægt 216,0423 g/mol