missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Methoxamine Hydrochloride (Mixture of Diastereomers), TRC

Artikelnummer. 30468956
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30468956 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30468956 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM26074050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Methoxamine Hydrochloride
CAS 61-16-5
Molekylær formel C11 H17 N O3 . Cl H
Mængde 50 mg
Synonym Methoxamine hydrochloride, 2-Amino-1-(2,5-dimethoxyphenyl)-1-propanol hydrochloride, 2-Amino-1-hydroxy-1-(2,5-dimethoxyphenyl)propane hydrochloride, Beta-hydroxy-beta-(2,5-dimethoxyphenol)-isopropylamine hydrochloride, Pressomin hydrochloride, Vasoxine, Vasoxine hydrochloride, Vasoxyl, Vasoxyl hydrochloride, Vasylox, Benzenemethanol, alpha-(1-aminoethyl)-2,5-dimethoxy-, hydrochloride, Benzyl alcohol, alpha-(1-aminoethyl)-2,5-dimethoxy-, hydrochloride, alpha-(alpha-Aminoethyl)-2,5-dimethoxybenzyl alcohol hydrochloride, beta-Hydroxy-beta-(2,5-dimethoxyphenyl)isopropylamine hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C11H17NO3.ClH/c1-7(12)11(13)9-6-8(14-2)4-5-10(9)15-3;/h4-7,11,13H,12H2,1-3H3;1H
SMIL Cl.COc1ccc(OC)c(c1)C(O)C(C)N
IUPAC navn 2-amino-1-(2,5-dimethoxyphenyl)propan-1-ol;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 247.72
Formel vægt 247.0975
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.