Få mere at vide
Methotrexat, USP og EP-klasse, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 15792262 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15792262 1 g 1g
15789150 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15792262 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219985591
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Kemoterapi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 59-05-2
Molekylær formel C20H22N8O5
Molekylvægt (g/mol) 454.447
MDL nummer MFCD00150847
InChI nøgle FBOZXECLQNJBKD-ZDUSSCGKSA-N
Synonym methotrexate, abitrexate, rheumatrex, amethopterin, mexate, metatrexan, hdmtx, trexall, methylaminopterinum, antifolan
PubChem CID 126941
ChEBI CHEBI:44185
IUPAC navn (2S)-2-[[4-[(2,4-diaminopteridin-6-yl)methylmethylamino]benzoyl]amino]pentandisyre
SMIL CN(CC1=CN=C2C(=N1)C(=NC(=N2)N)N)C3=CC=C(C=C3)C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)O
Spécification
Kemisk navn eller materiale Methotrexate
Farve Gul
Mængde 1 g
Formel vægt 454.46
Grad EP/USP
Fysisk form Pulver
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Methotrexate, USP and EP Grade
Mention d'avertissement
  • Fare
Catégorie de danger
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Mention de danger
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H360-Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
Conseils de prudence
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Methotrexate
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.