Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Methotrexate
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18712724
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
18712724 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18712724 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 1230/100
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Cytotoxic agent
Cytotoxic agent. Inhibits thymidylate synthetase and de novo purine synthesis. Potent folic acid antagonist; inhibits dihydrofolate reductase. Also inhibits Ras carboxyl methylation in DKOB8 cells, leading to decreased p44 and Akt activation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methotrexate
CAS 59-05-2
Mængde 100 mg
Molekylær formel C20H22N8O5
Formel vægt 454.44
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 454.447