Få mere at vide
Methotrexat, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11453530 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 mg
100 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11453530 500 mg 500mg
11423530 10 mg -
11443530 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11453530 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210229990
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Fungerer som en folinsyreantagonist. Methotrexat, MP Biomedicals er en blanding af 4-amino-10-methylfolsyre og beslægtede forbindelser, strukturelt ligner folinsyre. Et potent anticancermiddel, det blokerer DNA-syntese ved at blokere produktionen af tetrahydrofolat
Methotrexat transporteres aktivt ind i cellerne af folattransportøren. I cellen omdannes det til en polyglutamatmetabolit med høj molekylvægt af folypolyglutamatsyntase, der igen binder til dihydrofolatreduktase og hæmmer dets aktivitet. Methotrexat-polyglutamat nedbrydes intracellulært af gamma-glutamylhydrolase.
Methotrexat er en allosterisk hæmmer af dihydrofolatreduktase (DHFR), det enzym, der katalyserer omdannelsen af dihydrofolat til tetrahydrofolat. Da tetrahydrolfolat er påkrævet til purin- og pyrimidinsyntese, resulterer methotrexatbehandling i hæmning af DNA- og RNA-syntese.
  • Potent inhibitor af dihydrofolatreduktase i DHFR-baserede proteinekspressionssystemer
  • Anti-cancermiddel brugt i antitumorundersøgelser
  • Effektiv til behandling af pyrimethamin-resistente Plasmodium vivax malariaparasitter
  • Viser immunsuppressive virkninger, fx ved leddegigt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 59-05-2
Molekylær formel C20H22N8O5
Molekylvægt (g/mol) 454.447
InChI nøgle FBOZXECLQNJBKD-ZDUSSCGKSA-N
Synonym methotrexate, abitrexate, rheumatrex, amethopterin, mexate, metatrexan, hdmtx, trexall, methylaminopterinum, antifolan
PubChem CID 126941
ChEBI CHEBI:44185
IUPAC navn (2S)-2-[[4-[(2,4-diaminopteridin-6-yl)methylmethylamino]benzoyl]amino]pentandisyre
SMIL CN(CC1=CN=C2C(=N1)C(=NC(=N2)N)N)C3=CC=C(C=C3)C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)O
Tekniske data
Smeltepunkt 185°C to 204°C
Kogepunkt 184°C to 204°C (monohydrate decomposition)
Mængde 500 mg
Opløselighedsinformation Soluble in alkaline solutions with decomposition.Insoluble in water, ethanol, chloroform and ether.
Optisk rotation 19–24°
Formel vægt 454.4
Grad USP
Fysisk form Pulver