Få mere at vide
Methotrexate gamma-Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methotrexate 5-Methyl Ester |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C21H24N8O5/c1-29(10-12-9-24-18-16(25-12)17(22)27-21(23)28-18)13-5-3-11(4-6-13)19(31)26-14(20(32)33)7-8-15(30)34-2/h3-6,9,14H,7-8,10H2,1-2H3,(H,26,31)(H,32,33)(H4,22,23,24,27,28)/t14-/m0/s1 |
| Mængde | 500 mg |
| Formel vægt | 468.187 |
| Procent renhed | >95% |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |