Få mere at vide
Methotrexate, Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10705304
Skift visning
Mængde:
10 mg
100 mg
Emballage:
Amber Glass
Pakningsstørrelse:
100mg
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10705304 10 mg Amber Glass 10mg
10204923 100 mg Amber Glass 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10705304 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP266510
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
  • Inhibitor of DNA and RNA synthesis
  • Inhibits the enzyme responsible for synthesizing the folic acid derivative that is necessary for purine and pyrimidine synthesis
  • The lack of purines and pyrimidines  impacts the synthesis of DNA, RNA, and proteins
  • Referenced for use in antitumor studies and other studies of biological pathways
  • Intended for research use only
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 59-05-2
Molekylær formel C20H22N8O5
Molekylvægt (g/mol) 454.447
InChI nøgle FBOZXECLQNJBKD-ZDUSSCGKSA-N
Synonym methotrexate, abitrexate, rheumatrex, amethopterin, mexate, metatrexan, hdmtx, trexall, methylaminopterinum, antifolan
PubChem CID 126941
ChEBI CHEBI:44185
IUPAC navn (2S)-2-[[4-[(2,4-diaminopteridin-6-yl)methyl-methylamino]benzoyl]amino]pentanedioic acid
SMIL CN(CC1=CN=C2C(=N1)C(=NC(=N2)N)N)C3=CC=C(C=C3)C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methotrexate
Oplysninger om nedbrydning >195°C
Smeltepunkt 195°C
Farve Yellow
Antændelsesrest 0.1% max.
Analyseprocentområde 98.0 to 102.0 %
Emballage Amber Glass
Mængde 10 mg
Merck Index 15, 6057
Specifik rotation +19.0 to +24.0° (+ or -)
Formel vægt 454.44
Procent renhed 98.0 to 102.0%
Fysisk form Powder or Solid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methotrexate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 1B
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H340-Kan forårsage genetiske defekter.
  • H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.