missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Methotrexate-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methotrexate-D3 |
| CAS | 432545-63-6 |
| Molekylær formel | C20H19D3N8O5 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | Methotrexate-D3, L-Glutamic acid, N-[4-[[(2,4-diamino-6-pteridinyl)methyl]methyl-d3-amino]benzoyl]-, N-[4-[[(2,4-Diamino-6-pteridinyl)methyl]methyl-d3-amino]benzoyl]-L-glutamic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C20H22N8O5/c1-28(9-11-8-23-17-15(24-11)16(21)26-20(22)27-17)12-4-2-10(3-5-12)18(31)25-13(19(32)33)6-7-14(29)30/h2-5,8,13H,6-7,9H2,1H3,(H,25,31)(H,29,30)(H,32,33)(H4,21,22,23,26,27)/t13-/m0/s1/i1D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])N(Cc1cnc2nc(N)nc(N)c2n1)c3ccc(cc3)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2S)-2-[[4-[(2,4-diaminopteridin-6-yl)methyl-(trideuteriomethyl)amino]benzoyl]amino]pentanedioic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 457.46 |
| Formel vægt | 457.1901 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?