Få mere at vide
Methotrexate-d3 Dimethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methotrexate-methyl-d3, Dimethyl Ester |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H26N8O5/c1-30(11-13-10-25-19-17(26-13)18(23)28-22(24)29-19)14-6-4-12(5-7-14)20(32)27-15(21(33)35-3)8-9-16(31)34-2/h4-7,10,15H,8-9,11H2,1-3H3,(H,27,32)(H4,23,24,25,28,29)/t15-/m0/s1/i1D3 |
| Formel vægt | 485.2214 |