missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Methotrexate a-tert-Butyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30466715
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30466715 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30466715 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM26075025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Methotrexate alpha-tert-Butyl Ester
CAS 79640-70-3
Molekylær formel C24 H30 N8 O5
Mængde 25 mg
Synonym N-[4-[[(2,4-Diamino-6-pteridinyl)methyl]methylamino]benzoyl]-L-glutamic Acid 1-(1,1-Dimethylethyl) Ester
InChI formel InChI=1S/C24H30N8O5/c1-24(2,3)37-22(36)16(9-10-17(33)34)29-21(35)13-5-7-15(8-6-13)32(4)12-14-11-27-20-18(28-14)19(25)30-23(26)31-20/h5-8,11,16H,9-10,12H2,1-4H3,(H,29,35)(H,33,34)(H4,25,26,27,30,31)/t16-/m0/s1
SMIL CN(Cc1cnc2nc(N)nc(N)c2n1)c3ccc(cc3)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)OC(C)(C)C
IUPAC navn (4S)-4-[[4-[(2,4-diaminopteridin-6-yl)methyl-methylamino]benzoyl]amino]-5-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]-5-oxopentanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 510.546
Formel vægt 510.234
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.