Få mere at vide
Methotrexate a-Methyl Ester (>90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methotrexate alpha-Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C21H24N8O5/c1-29(10-12-9-24-18-16(25-12)17(22)27-21(23)28-18)13-5-3-11(4-6-13)19(32)26-14(20(33)34-2)7-8-15(30)31/h3-6,9,14H,7-8,10H2,1-2H3,(H,26,32)(H,30,31)(H4,22,23,24,27,28)/t14-/m0/s1 |
| Mængde | 100 mg |
| Formel vægt | 468.187 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |