Få mere at vide
Methoprene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methoprene |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H34O3/c1-15(2)22-18(20)14-17(4)11-8-10-16(3)12-9-13-19(5,6)21-7/h8,11,14-16H,9-10,12-13H2,1-7H3/b11-8+,17-14+ |
| Formel vægt | 310.2508 |