Få mere at vide
Methoprene 1000 μg/mL in Acetone, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methoprene |
| CAS | 40596-69-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | Methoprene |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C19 H34 O3 |
| Koncentration | 1000 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/C19H34O3/c1-15(2)22-18(20)14-17(4)11-8-10-16(3)12-9-13-19(5,6)21-7/h8,11,14-16H,9-10,12-13H2,1-7H3/b11-8+,17-14+ |
| SMIL | COC(C)(C)CCCC(C)C\C=C\C(=C\C(=O)OC(C)C)\C |
| IUPAC navn | propan-2-yl (2E,4E)-11-methoxy-3,7,11-trimethyldodeca-2,4-dienoate |
| Vis mere |