Få mere at vide
Methoprene 1000 μg/mL in Acetone, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30313018
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30313018 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30313018 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA15045000AC1000
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methoprene
CAS 40596-69-8
Analyt- eller komponentnavne Methoprene
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C19 H34 O3
Koncentration 1000 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C19H34O3/c1-15(2)22-18(20)14-17(4)11-8-10-16(3)12-9-13-19(5,6)21-7/h8,11,14-16H,9-10,12-13H2,1-7H3/b11-8+,17-14+
SMIL COC(C)(C)CCCC(C)C\C=C\C(=C\C(=O)OC(C)C)\C
IUPAC navn propan-2-yl (2E,4E)-11-methoxy-3,7,11-trimethyldodeca-2,4-dienoate
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetone
Molekylvægt (g/mol) 310.47
Mængde 1 ml
Formel vægt 310.2508 g/mol