Få mere at vide
Methomyl, TRC
Artikelnummer. 30136901
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136901 1 g
30136066 50 g
17967169 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30136901 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM2605301G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16752-77-5
Molekylær formel C5 H10 N2 O2 S
Molekylvægt (g/mol) 162.21
Synonym Ethanimidothioic acid, N-[[(methylamino)carbonyl]oxy]-, methyl ester, Du Pont 1179, Du Pont Insecticide 1179, Dunet, IN 1179, Lan Bait, Lannate, Lannate 20, Lannate 20L, Lannate 25, Lannate 90SP, Lannate D, Lannate L, Lannate LV, Mesomile, Methomyl, Methomyl SP, Methyl N-[(methylcarbamoyl)oxy]thioacetimidate, Methyl O-(methylcarbamoyl)thiolacetohydroxamate, Methyl O-(methylcarbamyl)thiolacetohydroxamate, Metomil, Metomur, Mie Duo Wei, Nudrin, Nudrin 225, Nudrin D, S-Methyl N-[(methylcarbamoyl)oxy]thioacetimidate, SD 14999, WL 18236
IUPAC navn methyl N-(methylcarbamoyloxy)ethanimidothioate
SMIL CNC(=O)ON=C(C)SC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methomyl
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C5H10N2O2S/c1-4(10-3)7-9-5(8)6-2/h1-3H3,(H,6,8)
Formel vægt 162.0463
Procent renhed >95%