Få mere at vide
Methomyloxim, TRC
Artikelnummer. 30468954
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30468954 25 mg
30468674 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30468954 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM26054025MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13749-94-5
Molekylær formel C3 H7 N O S
Molekylvægt (g/mol) 105.16
Synonym Methomyl-oxime, Acetohydroximic acid, thio-, methyl ester (8CI), 1-(Methylthio)acetaldehyde oxime, 1-(Methylthio)acetaldoxime, Methomyl oxime, Methyl N-hydroxyacetimidothioate, Methyl N-hydroxyethanimidothioate, Methyl thioacetohydroxamate, S-Methyl N-hydroxyethanimidothioate, S-Methyl N-hydroxythioacetimidate, Ethanimidothioic acid, N-hydroxy-, methyl ester
IUPAC navn methyl(1Z)-N-hydroxyethanimidothioat
SMIL CS\C(=N/O)\C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methomyl-oxime
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C3H7NOS/c1-3(4-5)6-2/h5H,1-2H3/b4-3-
Formel vægt 105.0248